1-Methylindole ≥96.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM0561-25GEA 73.7 EUR
TCIAM0561-25G TCIAM0561-5G
1-Methylindole ≥96.0%
1-Methylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Kookpunt: 246°C
Smeltpunt: 94…95 °C
MDL-nummer: MFCD00005800
CAS-nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
ADR: 9,
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/18/28974018.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %