3-Methylpyridazine ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAM0872-25MLEA
808
EUR
TCIAM0872-25ML
TCIAM0872-5ML
3-Methylpyridazine ≥97.0%
3-Methylpyridazine
Formule:
C₅H₆N₂ MW: 94,12 g/mol Kookpunt: 215°C Vlampunt: 87°C |
MDL-nummer:
MFCD00006469 CAS-nummer: 1632-76-4 EINECS: 216-640-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |