3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB2962-5GEA
225
EUR
TCIAB2962-5G
TCIAB2962-1G
3-Bromo-2-methylpyridine ≥98.0%
3-Bromo-2-methylpyridine
Formule:
C₆H₆BrN MW: 172,02 g/mol Kookpunt: 76°C Vlampunt: 79°C |
MDL-nummer:
MFCD00191224 CAS-nummer: 38749-79-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |