10-Bromo-1-decanol ≥85.0%
Leverancier: TCI EUROPE
TCIAB1730-5GEA
37.4
EUR
TCIAB1730-5G
TCIAB1730-25G
10-Bromo-1-decanol ≥85.0%
10-Bromo-1-decanol
Formule:
HO(CH₂)₉CH₂Br MW: 237,18 g/mol Kookpunt: 169°C Opslagtemperatuur: Vriezer |
MDL-nummer:
MFCD00041681 CAS-nummer: 53463-68-6 EINECS: 258-572-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 85.0 % |