4-Amino-2-chlorophenol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAA1496-25GEA 47.3 EUR
TCIAA1496-25G TCIAA1496-5G
4-Amino-2-chlorophenol ≥98.0%
4-Amino-2-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00128891
CAS-nummer: 3964-52-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/35/28929535.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %