Propiononitrile ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAP0514-25MLEA
18.7
EUR
TCIAP0514-25ML
TCIAP0514-500ML
TCIAP0514-100ML
Propiononitrile ≥99.0%
Propiononitrile
Formule:
C₃H₅N MW: 55,08 g/mol Kookpunt: 96°C Smeltpunt: –93 °C Vlampunt: 13°C |
MDL-nummer:
MFCD00001948 CAS-nummer: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 UN: 2404 ADR: 3,II Merck Index: 12,08012 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |