Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAM0052-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0052-25G
TCIAM0052-500G
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Mercaptoethaanzuur (Thioglycolzuur)
Formule:
HSCH₂COOH MW: 92,12 g/mol Smeltpunt: –16,5 °C Vlampunt: 119°C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00004876 CAS-nummer: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Merck Index: 13,09410 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Suitability for iron-analysis | Abs min 0.20 (near 535nm) in the presence of Fe (3ppm) |