4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAT2487-25GEA
349
EUR
TCIAT2487-25G
TCIAT2487-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formule:
C₈H₄F₃NO₂ MW: 203,12 g/mol Kookpunt: 78°C Vlampunt: 69°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00035702 CAS-nummer: 35037-73-1 EINECS: 252-328-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |