2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAT2145-5GEA
30.8
EUR
TCIAT2145-5G
TCIAT2145-25G
2-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0%
2-(Trifluoromethoxy)aniline
Formule:
C₇H₆F₃NO MW: 177,13 g/mol Kookpunt: 63°C Vlampunt: 54°C |
MDL-nummer:
MFCD00035959 CAS-nummer: 1535-75-7 EINECS: 216-257-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |