4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAE0770-5GEA
40.7
EUR
TCIAE0770-5G
TCIAE0770-25G
4-Ethoxyphenyl isocyanate ≥98.0%
4-Ethoxyphenyl isocyanate
Formule:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Kookpunt: 85°C Vlampunt: 106°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00013877 CAS-nummer: 32459-62-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |