m-Anisidine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAA0485-500GEA
322
EUR
TCIAA0485-500G
TCIAA0485-25G
TCIAA0485-100G
m-Anisidine ≥98.0%
m-Anisidine
Formule:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Kookpunt: 251°C Smeltpunt: –2 °C Vlampunt: 126°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00007783 CAS-nummer: 536-90-3 EINECS: 208-651-4 UN: 2431 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00670 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |