3-Aminothiophenol ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAA1852-25GEA 186 EUR
TCIAA1852-25G TCIAA1852-5G
3-Aminothiophenol ≥97.0%
3-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Kookpunt: 190°C
Vlampunt: 79°C
MDL-nummer: MFCD00007791
CAS-nummer: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN: 3267
ADR: 8,II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/47/28929947.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %