5-Methoxyindole ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAM0731-1GEA
26.4
EUR
TCIAM0731-1G
TCIAM0731-5G
TCIAM0731-25G
5-Methoxyindole ≥99.0%
5-Methoxyindole
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Kookpunt: 178°C Smeltpunt: 55…56 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00005674 CAS-nummer: 1006-94-6 EINECS: 213-745-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |