3-Methoxythiophenol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAM1194-5GEA 44 EUR
TCIAM1194-5G TCIAM1194-25G
3-Methoxythiophenol ≥98.0%
3-Methoxythiophenol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Kookpunt: 114°C
Vlampunt: 96°C
MDL-nummer: MFCD00004841
CAS-nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/48/28974948.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %