(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAP0212-500GEA 224 EUR
TCIAP0212-500G TCIAP0212-25G
(±)-1-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
(±)-1-Phenyl-1-propanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
MW: 136,19 g/mol
Kookpunt: 212°C
Vlampunt: 90°C
MDL-nummer: MFCD00004564
CAS-nummer: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 13,03804
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/45/28990945.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %