3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM0726-500MLEA 129 EUR
TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML TCIAM0726-25ML
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥98.0%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kookpunt: 130°C
Smeltpunt: –82 °C
Vlampunt: 42°C
MDL-nummer: MFCD00002933
CAS-nummer: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/01/28974201.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %