4-Pyridinethiol ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM0630-5GEA 53.9 EUR
TCIAM0630-5G TCIAM0630-25G
4-Pyridinethiol ≥97.0%
4-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Smeltpunt: 186 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00006422
CAS-nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/91/28974091.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %