Diethylsulfaat ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAD0525-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0525-25ML TCIAD0525-500ML
Diethylsulfaat ≥98.0%
Diethylsulfaat
Formule: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,19 g/mol
Kookpunt: 208°C
Smeltpunt: -25°C
Vlampunt: 110°C
MDL-nummer: MFCD00009099
CAS-nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03156
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/48/28975148.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %