4-Methyl-1-pentyne ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAM0269-5MLEA
107
EUR
TCIAM0269-5ML
4-Methyl-1-pentyne ≥98.0%
4-Methyl-1-pentyne
Formule:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Kookpunt: 61°C Smeltpunt: –110,3 °C Vlampunt: -24°C |
MDL-nummer:
MFCD00039857 CAS-nummer: 7154-75-8 UN: 3295 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |