1-Methylpiperidine ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAM0403-25MLEA
17.6
EUR
TCIAM0403-25ML
TCIAM0403-500ML
1-Methylpiperidine ≥99.0%
1-Methylpiperidine
Formule:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Kookpunt: 107°C Smeltpunt: –69 °C Vlampunt: 3°C |
MDL-nummer:
MFCD00006491 CAS-nummer: 626-67-5 EINECS: 210-959-9 UN: 2399 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |