4-Methylmorpholine ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAM0370-500MLEA
39.6
EUR
TCIAM0370-500ML
TCIAM0370-25ML
4-Methylmorpholine ≥99.0%
4-Methylmorpholine
Formule:
C₅H₁₁NO MW: 101,15 g/mol Kookpunt: 116°C Smeltpunt: –66 °C Vlampunt: 18°C |
MDL-nummer:
MFCD00006175 CAS-nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |