2,3-Dimethylindole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAD1579-250GEA 293 EUR
TCIAD1579-250G TCIAD1579-25G
2,3-Dimethylindole ≥98.0%
2,3-Dimethylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Kookpunt: 285°C
Smeltpunt: 111…112 °C
MDL-nummer: MFCD00005617
CAS-nummer: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/82/28978382.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C