(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAP0813-500MLEA
234
EUR
TCIAP0813-500ML
TCIAP0813-25ML
(±)-2-Phenyl-1-propanol ≥98.0%
(±)-2-Phenyl-1-propanol
Formule:
C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH MW: 136,19 g/mol Kookpunt: 223°C Smeltpunt: –37 °C Vlampunt: 94°C |
MDL-nummer:
MFCD00004736 CAS-nummer: 1123-85-9 EINECS: 214-379-7 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |