α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAT1854-5GEA 58.3 EUR
TCIAT1854-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene ≥97.0% (by GC)
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene
Formule: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Vlampunt: 32°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00012385
CAS-nummer: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/24/28995824.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %