2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAD3668-5GEA 61.6 EUR
TCIAD3668-5G
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98.0%
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Kookpunt: 130°C
Smeltpunt: 42…44 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002003
CAS-nummer: 39920-37-1
EINECS: 254-699-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/48/28985648.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C