2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAD3559-5GEA 63.8 EUR
TCIAD3559-5G TCIAD3559-25G
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98.0%
2',6'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kookpunt: 79°C
Vlampunt: 76°C
MDL-nummer: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/32/28980632.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %