2-Iodo-m-xylene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAI0752-5GEA 44 EUR
TCIAI0752-5G TCIAI0752-25G
2-Iodo-m-xylene ≥98.0%
2-Iodo-m-xylene
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kookpunt: 230°C
Smeltpunt: 11°C
Vlampunt: 102°C
MDL-nummer: MFCD00019012
CAS-nummer: 608-28-6
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/33/28972633.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %