3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAD3474-25GEA
172
EUR
TCIAD3474-25G
TCIAD3474-5G
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥98.0%
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Kookpunt: 205°C Vlampunt: 84°C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00013868 CAS-nummer: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |