2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAD2552-5GEA
57.2
EUR
TCIAD2552-5G
TCIAD2552-25G
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0%
2,5-Dimethoxytoluene
Formule:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol Kookpunt: 218°C Smeltpunt: 15 °C Vlampunt: 102°C |
MDL-nummer:
MFCD00041901 CAS-nummer: 24599-58-4 EINECS: 246-343-1 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |