1,4-Pentadiene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAP0038-10MLEA 148 EUR
TCIAP0038-10ML TCIAP0038-25ML
1,4-Pentadiene ≥98.0%
1,4-Pentadiene
Formule: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kookpunt: 26°C
Smeltpunt: –148,3 °C
Vlampunt: -20°C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00008665
CAS-nummer: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
UN: 3295
ADR: 3,I
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/49/28990749.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %