1,6-Heptadiyne ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAH0483-1MLEA 24.2 EUR
TCIAH0483-1ML TCIAH0483-5ML
1,6-Heptadiyne ≥98.0%
1,6-Heptadiyne
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Kookpunt: 112°C
Smeltpunt: –85 °C
Vlampunt: 9°C
MDL-nummer: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/95/28970495.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %