1,8-Nonadiyne ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAN0406-5MLEA 138 EUR
TCIAN0406-5ML
1,8-Nonadiyne ≥97.0%
1,8-Nonadiyne
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kookpunt: 162°C
Smeltpunt: –27,3 °C
Vlampunt: 41°C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008581
CAS-nummer: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
UN: 3295
ADR: 3,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/02/28989502.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %