2-Chlorobenzylamine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAC1065-25GEA
39.6
EUR
TCIAC1065-25G
2-Chlorobenzylamine ≥98.0%
2-Chlorobenzylamine
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Kookpunt: 219°C Vlampunt: 88°C |
MDL-nummer:
MFCD00008108 CAS-nummer: 89-97-4 EINECS: 201-955-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
![]() |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |