4-Methylbenzylamine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAM0864-25MLEA
110
EUR
TCIAM0864-25ML
4-Methylbenzylamine ≥98.0%
4-Methylbenzylamine
Formule:
C₈H₁₁N MW: 121,18 g/mol Kookpunt: 196°C Smeltpunt: 20…21 °C Vlampunt: 80°C |
MDL-nummer:
MFCD00008123 CAS-nummer: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |