α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAD3548-5GEA
78.1
EUR
TCIAD3548-5G
TCIAD3548-25G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene ≥98.0%
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Formule:
C₇H₅BrCl₂ MW: 239,93 g/mol Kookpunt: 138°C Smeltpunt: 39…41 °C |
MDL-nummer:
MFCD00236034 CAS-nummer: 85482-13-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 40.0 to 44.0 deg-C |