α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB2544-5GEA
81.4
EUR
TCIAB2544-5G
TCIAB2544-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥98.0%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule:
C₈H₅F₆N MW: 229,12 g/mol Kookpunt: 177°C Vlampunt: 71°C |
MDL-nummer:
MFCD00074940 CAS-nummer: 328-93-8 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |