2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAF0529-5GEA 48.4 EUR
TCIAF0529-5G TCIAF0529-25G
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0%
2-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Kookpunt: 71°C
Smeltpunt: 3°C
Dichtheid: 1,11
Vlampunt: 79°C
MDL-nummer: MFCD00040975
CAS-nummer: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/93/28969093.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %