3-Bromo-p-toluidine ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Gevaar
TCIAB2354-5GEA 36.3 EUR
TCIAB2354-5G TCIAB2354-25G
3-Bromo-p-toluidine ≥98.0%
3-Bromo-p-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kookpunt: 139°C
Smeltpunt: 25…26 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00134176
CAS-nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/03/28934103.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %