1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAT2147-5GEA
49.5
EUR
TCIAT2147-5G
TCIAT2147-25G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₄BrF₃O MW: 241,01 g/mol Vlampunt: 60°C |
MDL-nummer:
MFCD00040942 CAS-nummer: 64115-88-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |