4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB1935-5GEA
26.4
EUR
TCIAB1935-5G
TCIAB1935-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formule:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Kookpunt: 191°C Vlampunt: 35°C |
MDL-nummer:
MFCD00040940 CAS-nummer: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |