3'-Bromoacetophenone ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB0536-5GEA
17.6
EUR
TCIAB0536-5G
TCIAB0536-25G
3'-Bromoacetophenone ≥98.0%
3'-Bromoacetophenone
Formule:
C₈H₇BrO MW: 199,05 g/mol Kookpunt: 136°C Vlampunt: 114°C |
MDL-nummer:
MFCD00000083 CAS-nummer: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |