4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAB1855-25GEA 81.4 EUR
TCIAB1855-25G TCIAB1855-5G
4-Bromo-2-fluoroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kookpunt: 208°C
Smeltpunt: 16 °C
Vlampunt: 98°C
MDL-nummer: MFCD00011710
CAS-nummer: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/21/28933621.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %