2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAB1830-25GEA
77
EUR
TCIAB1830-25G
TCIAB1830-5G
2-Bromo-4-fluoroanisole ≥98.0%
2-Bromo-4-fluoroanisole
Formule:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Kookpunt: 79°C Smeltpunt: –27 °C Vlampunt: 98°C |
MDL-nummer:
MFCD00012014 CAS-nummer: 452-08-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |