3-Chloro-o-xylene ≥96.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAC1558-25GEA 73.7 EUR
TCIAC1558-25G
3-Chloro-o-xylene ≥96.0%
3-Chloro-o-xylene
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kookpunt: 190°C
Vlampunt: 73°C
MDL-nummer: MFCD00060689
CAS-nummer: 608-23-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/78/28938778.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %