4-Chloro-m-xylene ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
TCIAC2165-25GEA
145
EUR
TCIAC2165-25G
TCIAC2165-5G
4-Chloro-m-xylene ≥98.0%
4-Chloro-m-xylene
Formule:
C₈H₉Cl MW: 140,61 g/mol Kookpunt: 188°C Smeltpunt: -32°C |
MDL-nummer:
MFCD00060644 CAS-nummer: 95-66-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |