4-Chlorothioanisole ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Waarschuwing
|
TCIAC1156-10GEA
45.1
EUR
TCIAC1156-10G
TCIAC1156-25G
4-Chlorothioanisole ≥98.0%
4-Chlorothioanisole
Formule:
C₇H₇ClS MW: 158,65 g/mol Kookpunt: 224°C Smeltpunt: 27…28 °C |
MDL-nummer:
MFCD00013643 CAS-nummer: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |