4-Chloorfenylisocyanaat ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAI0121-100GEA
217
EUR
TCIAI0121-100G
TCIAI0121-25G
4-Chloorfenylisocyanaat ≥98.0%
4-Chloorfenylisocyanaat
Formule:
C₇H₄ClNO MW: 153,57 g/mol Kookpunt: 117°C Smeltpunt: 31…32 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002024 CAS-nummer: 104-12-1 EINECS: 203-176-9 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |