4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAT2292-1GEA
17.6
EUR
TCIAT2292-1G
TCIAT2292-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile ≥98.0%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule:
C₈H₄F₃NO MW: 187,12 g/mol Kookpunt: 193°C Vlampunt: 83°C |
MDL-nummer:
MFCD00039474 CAS-nummer: 332-25-2 EINECS: 206-363-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |