3'-Fluoroacetophenone ≥97.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAF0262-5GEA 36.3 EUR
TCIAF0262-5G TCIAF0262-25G
3'-Fluoroacetophenone ≥97.0%
3'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kookpunt: 81°C
Smeltpunt: –3 °C
Vlampunt: 80°C
MDL-nummer: MFCD00000338
CAS-nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/61/28968861.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %