4'-Methoxyacetophenone ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
Waarschuwing
TCIAM0105-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0105-25G TCIAM0105-500G
4'-Methoxyacetophenone ≥99.0%
4'-Methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 260°C
Smeltpunt: 36…38 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008745
CAS-nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/94/28973394.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency